Stampa…
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
171250100 171250500
ACRO171250100EA 49.3 EUR
ACRO171250100 ACRO171250500
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
4-Biphenylcarbonyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO
Punto di ebollizione: 195…200 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000692
CAS Number: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)