Stampa…
4-Phenylbenzonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Biphenylcarbonitrile, 4-Cyanobiphenyl, p-Phenylbenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile
H26791.09 H26791.18
H26791.09EA 112 EUR
H26791.09 H26791.18
4-Phenylbenzonitrile 95%
4-Phenylbenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 2920-38-9 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 1907924 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001821
Formula: C₁₃H₉N
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001821
CAS Number: 2920-38-9
EINECS: 220-860-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III