Stampa…
Acido cloridrico 1,128% (w/v) per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
86132.290EA 48.6 EUR
86132.290 86132.360
Acido cloridrico 1,128% (w/v) per analisi
Acido cloridrico
Formula: HCl
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
Visualizza i codici
Assay (w/v) 1.118 - 1.138 %