Stampa…
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3) 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromodiphenyl, PBB No. 3, 4-Bromobiphenyl
197980250 197981000
ACRO197980250EA 83.7 EUR
ACRO197980250 ACRO197981000
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3) 99%
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3)
Formula: C₁₂H₉Br
Peso molecolare: 233,11 g/mol
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 89…92 °C
Densità: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000100
CAS Number: 92-66-0
EINECS: 202-176-6
UN: 3077
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥98.5 %