Stampa…
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15) 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: PBB No. 15
212081000 212085000 212080250
ACRO212081000EA 66.3 EUR
ACRO212081000 ACRO212085000 ACRO212080250
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15) 99%
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15)
Formula: C₁₂H₈Br₂
Peso molecolare: 312 g/mol
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 165…169 °C
Densità: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000101
CAS Number: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
GC ≥98.5 %