Stampa…
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: PBB No. 2
339100010 339100050
ACRO339100010EA 56.6 EUR
ACRO339100010 ACRO339100050
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2) 97%
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2)
Formula: C₁₂H₉Br
Peso molecolare: 233,11 g/mol
Punto di ebollizione: 299 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 1,398 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00000082
CAS Number: 2113-57-7
EINECS: 218-304-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %