Stampa…
2-Bromobiphenyl (PBB No. 1) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21840.03 B21840.06 B21840.14
B21840.03EA 30.9 EUR
B21840.03 B21840.06 B21840.14
2-Bromobiphenyl (PBB No. 1) ≥98%
2-Bromobiphenyl (PBB No. 1)
Purity: 98% CAS No.: 2052-07-5 Molecular Formula: C12H9Br Formula Weight: 233.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6290 Melting Point: 0-2° Boiling Point: 298° Beilstein Reference: 1863156 MDL No.: MFCD00000065
Formula: C₁₂H₉Br
Punto di ebollizione: 298 °C
Punto di fusione: 0…2 °C
Densità: 1,376
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000065
CAS Number: 2052-07-5
EINECS: 218-141-3