2,2'-Dibromobiphenyl (PBB No. 4) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 13029-09-9
Molecular Formula: C12H8Br2
Formula Weight: 312.02
Melting Point: 78-81°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00093707
Formula:
C₁₂H₈Br₂ Punto di fusione: 78…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00093707 CAS Number: 13029-09-9 ADR: 9,II |