2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 60706-63-0
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1876644
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014723
Formula:
C₁₀H₁₃ClO₂S Punto di fusione: 97…101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014723 CAS Number: 60706-63-0 UN: 3261 ADR: 8,II |