Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,4,6-Trimethylphenyl)methanol, Mesitylmethanol
L01952.06 L01952.14
L01952.06EA 54 EUR
L01952.06 L01952.14
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 4170-90-5 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: 85-89° Boiling Point: 140°/15mm MDL No.: MFCD00014422
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 85…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014422
CAS Number: 4170-90-5
EINECS: 224-032-1