5-tert-Butyl-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 98-19-1
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1853314
MDL No.: MFCD00008832
Formula:
C₁₂H₁₈ Punto di ebollizione: 207…209 °C Punto di fusione: –22 °C Densità: 0,86 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008832 CAS Number: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |