Stampa…
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
A11458.14 A11458.22 A11458.36
A11458.14EA 55.3 EUR
A11458.14 A11458.22 A11458.36
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 6553-96-4 Molecular Formula: C15H23ClO2S Formula Weight: 302.87 Melting Point: 94-97° Beilstein Reference: 1218575 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007433
Formula: C₁₅H₂₃ClO₂S
Peso molecolare: 302,87 g/mol
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007433
CAS Number: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,II