Stampa…
2-Mesitylenesulphonyl chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
A11775.14 A11775.22 A11775.36
A11775.14EA 45.1 EUR
A11775.14 A11775.22 A11775.36
2-Mesitylenesulphonyl chloride ≥99%
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Purity: 99% CAS No.: 773-64-8 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Melting Point: 53-57° Boiling Point: 150°/20mm Beilstein Reference: 1107601 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007434
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Punto di ebollizione: 150 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 53…57 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007434
CAS Number: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II