Stampa…
2,3,5-Trimetilidrochinone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
B22819.22 B22819.36
B22819.22EA 33.2 EUR
B22819.22 B22819.36
2,3,5-Trimetilidrochinone ≥98%
2,3,5-Trimetilidrochinone
Purity: 98% CAS No.: 700-13-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 1909183 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002346
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169…174 °C
Flash Pt: 140 °C (284 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002346
CAS Number: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III