Stampa…
2,3,5-Trimetilidrochinone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
140151000 140155000
ACRO140151000EA 59 EUR
ACRO140151000 ACRO140155000
2,3,5-Trimetilidrochinone 97%
2,3,5-Trimetilidrochinone
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169…174 °C
Flash Pt: 191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002346
CAS Number: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
GC ≥96.0 %