2,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 53957-33-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5360
Melting Point: 40-42°
Boiling Point: 232-234°
Beilstein Reference: 2243420
MDL No.: MFCD00004625
Formula:
C₉H₁₂O Punto di ebollizione: 232…234 °C Punto di fusione: 40…42 °C Densità: 1,011 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004625 CAS Number: 53957-33-8 EINECS: 258-888-2 |