3,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 27129-87-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 218-221°
Beilstein Reference: 2077285
MDL No.: MFCD00004648
Formula:
C₉H₁₂O Punto di ebollizione: 218…221 °C Flash Pt: 106 °C (222 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004648 CAS Number: 27129-87-9 EINECS: 248-241-2 |