Stampa…
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
365530010 365530050
ACRO365530010EA 50.7 EUR
ACRO365530010 ACRO365530050
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
2,4-Dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025575
CAS Number: 94-98-4
EINECS: 202-380-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %