Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
A19290.03 A19290.06 A19290.14
A19290.03EA 13.1 EUR
A19290.03 A19290.06 A19290.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 32707-89-4 Molecular Formula: C9H6F6O Formula Weight: 244.15 Flash Point: 97°(206°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 40°/0.5mm Beilstein Reference: 2055358 MDL No.: MFCD00009907
Formula: C₉H₆F₆O
Peso molecolare: 244.14 g/mol
Punto di ebollizione: 40 °C (0.5 mmHg)
Punto di fusione: 52…56 °C
Flash Pt: 97 °C (206 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009907
CAS Number: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9