Stampa…
2-Fluoromesitylene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene, Fluoromesitylene, 2,4,6-Trimethylfluorobenzene
A12779.03 A12779.06
A12779.03EA 35.7 EUR
A12779.03 A12779.06
2-Fluoromesitylene 98%
2-Fluoromesitylene
Purity: 98% CAS No.: 392-69-8 Molecular Formula: C9H11F Formula Weight: 138.19 Refractive Index: 1.4830 Boiling Point: 163-165° MDL No.: MFCD00052365
Formula: C₉H₁₁F
Peso molecolare: 138,18 g/mol
Punto di ebollizione: 163…165 °C
Densità: 0,975
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052365
CAS Number: 392-69-8