Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
244280100 244280500
ACRO244280100EA 72.8 EUR
ACRO244280100 ACRO244280500
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 143…146 °C (60 mmHg)
Densità: 1,0967 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013650
CAS Number: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %