Stampa…
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11280.06 A11280.14 A11280.22
A11280.06EA 82.8 EUR
A11280.06 A11280.14 A11280.22
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 57199-00-5 Molecular Formula: C16H23ClO Formula Weight: 266.81 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2269534 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015030
Formula: C₁₆H₂₃ClO
Peso molecolare: 266,81 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015030
CAS Number: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN: 3261
ADR: 8,II