Stampa…
2',5'-Dimethylacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
A11432.06 A11432.14
A11432.06EA 32.5 EUR
A11432.06 A11432.14
2',5'-Dimethylacetophenone ≥98%
2',5'-Dimethylacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 2142-73-6 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5290 Odour: Characteristic Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 2042139 MDL No.: MFCD00014988
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 231 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,0154 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 95 °C (203 °F)
MDL Number: MFCD00014988
CAS Number: 2142-73-6
EINECS: 218-399-7