2',4'-Dimethylacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dimethylacetophenone, 2,4-Dimethylacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 89-74-7
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Characteristic
Boiling Point: 227-228°
Beilstein Reference: 956772
MDL No.: MFCD00003571
Formula:
C₁₀H₁₂O Peso molecolare: 148,2 g/mol Punto di ebollizione: 227…228 °C Densità: 0,999 Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003571 CAS Number: 89-74-7 EINECS: 201-935-9 |