Stampa…
3',4'-Dimethylacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanone
A12187.06 A12187.14 A12187.22
A12187.06EA 25.4 EUR
A12187.06 A12187.14 A12187.22
3',4'-Dimethylacetophenone ≥98%
3',4'-Dimethylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 3637-01-2 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 907053 MDL No.: MFCD00008743
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Punto di ebollizione: 242…243 °C
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 1,002
Flash Pt: 102 °C (215 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008743
CAS Number: 3637-01-2
EINECS: 222-859-2