Stampa…
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
A15692.14 A15692.22 A15692.36
A15692.14EA 88.3 EUR
A15692.14 A15692.22 A15692.36
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene 96%
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Purity: 96% CAS No.: 21524-34-5 Molecular Formula: C15H23Br Formula Weight: 283.25 Refractive Index: 1.5225 Boiling Point: 125-126°/4mm MDL No.: MFCD00051547
Formula: C₁₅H₂₃Br
Peso molecolare: 283,25 g/mol
Punto di ebollizione: 125…126 °C (4 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051547
CAS Number: 21524-34-5