2,4,6-Trimethylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5980-97-2
Molecular Formula: C9H13BO2
Formula Weight: 164.01
Melting Point: ca 120-127°
Beilstein Reference: 2831927
Formula:
C₉H₁₃BO₂ Punto di fusione: ∼120…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236060 CAS Number: 5980-97-2 |