Stampa…
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
291880050 291880250
ACRO291880050EA 54.6 EUR
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl 99+%
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Formula: C₂₀H₂₆
Peso molecolare: 266,43 g/mol
Punto di ebollizione: 190…192 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 126…129 °C
Densità: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008834
CAS Number: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %