4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1,2-Di-(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, Bis(4-methylphenyl)ethanedione, Di-p-tolylethanedione, 1,2-Di-p-tolylethane-1,2-dione
Purity: 98%
CAS No.: 3457-48-5
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 102-104°
MDL No.: MFCD00008554
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 209…211 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 102…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008554 CAS Number: 3457-48-5 EINECS: 222-388-2 |