Stampa…
4-Nitrobenzophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Nitrobenzophenone
B20405.06 B20405.14
B20405.06EA 16.6 EUR
B20405.06 B20405.14
4-Nitrobenzophenone ≥99%
4-Nitrobenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 1144-74-7 Molecular Formula: C13H9NO3 Formula Weight: 227.22 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 1912753
Formula: C₁₃H₉NO₃
Peso molecolare: 227,22 g/mol
Punto di fusione: 136…138 °C
Densità: 1,406 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007354
CAS Number: 1144-74-7
EINECS: 214-542-2