4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08125.0250
8.08125.1000
8.08125.0250EA
76.5
EUR
8.08125.0250
8.08125.1000
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone
Formula:
C₁₇H₂₀N₂O Punto di ebollizione: 428 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 172 °C Flash Pt: 220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008312 CAS Number: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06265 |
Solubility | 0.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | 172 - 175 °C |
Molar Mass | 268.35 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Flash Point | 220 °C |
Ignition Point | 480 °C |