4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 90-94-8
Molecular Formula: C17H20N2O
Formula Weight: 268.36
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 174-176°
Boiling Point:
Formula:
C₁₇H₂₀N₂O Punto di ebollizione: >360 °C Punto di fusione: 174…176 °C Flash Pt: 220 °C (428 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008312 CAS Number: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6177 |