Stampa…
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Chetone di Michler
Nl 4,4'-bis(dimethylamino
164490050 164491000 164495000
ACRO164490050EA 23.1 EUR
ACRO164490050 ACRO164491000 ACRO164495000
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone 98%
4,4'-Bis(dimetilammino)benzofenone
Formula: C₁₇H₂₀N₂O
Peso molecolare: 268.36 g/mol
Punto di ebollizione: 428
Punto di fusione: 171…176 °C
Flash Pt: 220
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008312
CAS Number: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
Merck Index: 12,06265
Visualizza i codici
Appearance Blue to dark blue to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 176 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %