Stampa…
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20161.0050 8.20161.0250
8.20161.0050EA 49.6 EUR
8.20161.0050 8.20161.0250
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone
Formula: C₂₁H₂₈N₂O
Punto di ebollizione: 420 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 96,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009044
CAS Number: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 90 - 95 °C
Molar Mass 324.46 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Flash Point 151 °C
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)