Stampa…
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
170810250 170811000
ACRO170810250EA 46.3 EUR
ACRO170810250 ACRO170811000
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone 99+%
4,4'-Bis(dietilammino)benzofenone
Formula: C₂₁H₂₈N₂O
Peso molecolare: 324.47 g/mol
Punto di ebollizione: 420
Punto di fusione: 93…95 °C
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009044
CAS Number: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to yellow-green Powder or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 96 °C
HPLC ≥99.0 %