Stampa…
4-Methylbenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
A15479.18 A15479.36
A15479.18EA 53.4 EUR
A15479.18 A15479.36
4-Methylbenzophenone ≥98%
4-Methylbenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 134-84-9 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 53-57° Boiling Point: 326° Beilstein Reference: 1909310 Merck Reference: 14,7317 MDL No.: MFCD00008553
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di ebollizione: 326 °C
Punto di fusione: 53…57 °C
Densità: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 143 °C (289 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008553
CAS Number: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 14,7317