Stampa…
4-Methylbenzophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
126350500 126352500
ACRO126350500EA 54.7 EUR
ACRO126350500 ACRO126352500
4-Methylbenzophenone 97%
4-Methylbenzophenone
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di ebollizione: 326 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…57 °C
Densità: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 143 °C
MDL Number: MFCD00008553
CAS Number: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %