Stampa…
3-Methylbenzophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: m-Methylbenzophenone
A19568.09 A19568.18
A19568.09EA 38.5 EUR
A19568.09 A19568.18
3-Methylbenzophenone ≥99%
3-Methylbenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 643-65-2 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 316° Beilstein Reference: 2045488 MDL No.: MFCD00008535
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di ebollizione: 316 °C
Punto di fusione: 0…2 °C
Densità: 1,093
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008535
CAS Number: 643-65-2
EINECS: 211-401-7