Stampa…
2-Methylbenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Methylbenzophenone
A14779.09 A14779.18
A14779.09EA 44.5 EUR
A14779.09 A14779.18
2-Methylbenzophenone ≥98%
2-Methylbenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 131-58-8 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Melting Point: -18° Boiling Point: 309-311° Beilstein Reference: 2045469 Merck Reference: 14,7317 MDL No.: MFCD00008518
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di ebollizione: 309…311 °C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,085
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008518
CAS Number: 131-58-8
EINECS: 205-032-0
Merck Index: 14,7317