p-Cimene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 99-87-6
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Aromatic
Melting Point: -68°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1903377
Merck Reference: 14,2763
UN No.: 2046
MDL No.: MFCD00008893
Formula:
C₁₀H₁₄ Punto di ebollizione: 176…178 °C Punto di fusione: –68 °C Densità: 0,860 Flash Pt: 47 °C (116 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008893 CAS Number: 99-87-6 EINECS: 202-796-7 UN: 2046 ADR: 3,III Merck Index: 14,2763 |