Stampa…
p-Cimene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
111760010 111760025 111762500 111760100
ACRO111760010EA 46.9 EUR
ACRO111760010 ACRO111760025 ACRO111762500 ACRO111760100
p-Cimene 99+%
p-Cimene
Formula: C₁₀H₁₄
Punto di ebollizione: 176…178 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 0,854 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008893
CAS Number: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
UN: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02792
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (25°C) 0.853 to 0.860