Stampa…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 46.6 EUR
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212 °C
Densità: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008825
CAS Number: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C