Stampa…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: BHQ
A14606.0B A14606.30
A14606.0BEA 95.2 EUR
A14606.0B A14606.30
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Purity: 98+% CAS No.: 88-58-4 Molecular Formula: C14H22O2 Formula Weight: 222.33 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: 214-218° Boiling Point: 321° Beilstein Reference: 2049542 MDL No.: MFCD00008825
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Peso molecolare: 222,33 g/mol
Punto di ebollizione: 321 °C
Punto di fusione: 214…218 °C
Densità: 1,070
Flash Pt: >200 °C (392 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008825
CAS Number: 88-58-4
EINECS: 201-841-8