Stampa…
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
A14405.06 A14405.14 A14405.22
A14405.06EA 50.1 EUR
A14405.06 A14405.14 A14405.22
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥99%
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 589-29-7 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 117-121° Boiling Point: 138-143°/1mm MDL No.: MFCD00004665
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 138…143 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 117…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004665
CAS Number: 589-29-7
EINECS: 209-641-2