Stampa…
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
188200020 188200100
ACRO188200020EA 34.2 EUR
ACRO188200020 ACRO188200100
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 154…159 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 56…60 °C
Densità: 1,161 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00004649
CAS Number: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %