Stampa…
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41297.0001 8.41297.0010
8.41297.0001EA 70.5 EUR
8.41297.0001 8.41297.0010
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138.17 g/mol
Punto di ebollizione: 291
Punto di fusione: 62…64 °C
MDL Number: MFCD00004626
CAS Number: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Visualizza i codici
Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Synonyms 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Hill Formula C8H10O2