Stampa…
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B23008.03 B23008.06 B23008.14
B23008.03EA 42.3 EUR
B23008.03 B23008.06 B23008.14
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥97%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 612-14-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 59-64° Beilstein Reference: 508775
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 291 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 59…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004626
CAS Number: 612-14-6
EINECS: 210-293-9