Timolo 99.01-101.0% BP, NF, Analytical reagent (AR), Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
M-Clarity™ quality level = MQ200
16254-100G
16254-500G
16254-100GEA
47.2
EUR
16254-100G
16254-500G
Timolo 99.01-101.0% BP, NF, Analytical reagent (AR), Sigma-Aldrich®
Timolo
Thymol meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99 to 101%.
Formula:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Peso molecolare: 150,22 g/mol Punto di ebollizione: 233 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 49…51 °C Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002309 CAS Number: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 13,09476 |
Assay | 99 - 101% |
Residue after evaporation | ≤0.05% |