Timolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 89-83-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
pH: 5-7
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 1907135
Merck Reference: 14,9399
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002309
Formula:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Punto di ebollizione: 231…233 °C Punto di fusione: 49…52 °C Densità: 0,970 Flash Pt: 102 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002309 CAS Number: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 14,9399 |