Stampa…
Timolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
150331000 150335000 150330025
ACRO150331000EA 50.5 EUR
ACRO150331000 ACRO150335000 ACRO150330025
Timolo 99%
Timolo
Formula: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Punto di ebollizione: 232 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002309
CAS Number: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.05 %